missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Gentiopikrosid

Artikelnummer. 17281272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17281272 1 g -
17291272 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17281272 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466830010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20831-76-9
Molekylær formel C16H20O9

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale Gentiopikrosid
Mængde 1 g
Smeltepunkt 191,0 °C
Formel vægt 356.33
InChI nøgle DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3C(=O)OCC=C3[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (5R,6S)-5-ethenyl-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-1H,3H,5H,6H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 356.33

RUO– Kun brug til forskning

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.