Få mere at vide
Gentamycinsulfat (hvidt pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10224873
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10224873 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10224873 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP9181
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til udvælgelse af transformerede celler indeholdende gentamycinresistensgen
Gentamycinsulfat hæmmer proteinsyntesen og forhindrer mikrobiel kontaminering i vævskulturapplikationer. Det bruges også til at give antibiotikaresistens/følsomhed i molekylærbiologiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamycin Sulfate
Type Gentamicin sulfat
Fysisk form Fast stof
CAS 1405-41-0
pH 3,5 til 5,5
Smeltepunkt 218 °C
Antændelsesrest < 1.0%
Emballage Ravgult glas
Styrke > 590 μg/mg
Specifik rotation Inklusive mellem 107° (+ eller -)
Farve Hvid
Mængde 1 g
Molekylær formel C21H43N5O7·H2SO4
Merck Index 15, 4427
Synonym Gentiomycin C, Garamycin
Formel vægt 575.67
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.