Få mere at vide
Gentamycinsulfat, USP , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11484512 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484512 5 g 5g
11494512 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484512 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219005705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 DKK
    2711.24 DKK / 5g
    Spare 138.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-41-0
Synonym Gentamycin Sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamycin Sulfate, USP
Type Gentamicin Sulfate
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamycin Sulfate, US
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamycin Sulfate