Få mere at vide
Gentamycinsulfatopløsning (10mg Gentamycinbase pr. ML), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentamycin Sulfate Solution |
| Type | Gentamicin Sulfate |
| Mængde | 10 x 10 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Gentamicin Sulfate Reagent Solution
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: gentamycin sulphate