Få mere at vide
Gentamicin X2 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentamicin X2 Sulfate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38N4O10.H2O4S/c1-19(29)5-30-18(13(28)16(19)23-2)33-15-7(21)3-6(20)14(12(15)27)32-17-9(22)11(26)10(25)8(4-24)31-17;1-5(2,3)4/h6-18,23-29H,3-5,20-22H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 580.2262 |