Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentamicin Sulfate |
| Type | Gentamicin sulfat |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| CAS | 1405-41-0 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C21H43N5O7 |
| Synonym | Gentamycin Sulfate |
| Formel vægt | 477.6 |
| Grad | USP |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- gentamycin sulphate, USP
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate