Få mere at vide
Gentamicin sulfate solution-10, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 mL
5 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentamycin Sulfate Solution - 10 |
| Type | Gentamicin Sulfate |
| Navn note | Cell Biology and Analysis |
| Fysisk form | Liquid |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Mængde | 10 mL |
| Grad | USP |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Gentamicin Sulfate Solution-10
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Gentamicin Sulfate