Beskrivelse
Produktet er en blanding af 3 hovedkomponenter betegnet som C1, C1a og C2. Gentamicin bruges som sulfatsalt. Hver komponent består af fem basiske nitrogener og kræver fem ækvivalenter svovlsyre pr. mol gentamicinbase.
- Anvendes som selektionsmiddel i molekylærbiologiske applikationer
- Behandler mange typer af bakterielle infektioner, især dem forårsaget af gramnegative organismer
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3,5 til 5,5 (1 i 25, vandig opløsning) |
| Smeltepunkt | 218 °C til 237 °C (som pulver) (litteratur) |
| Antændelsesrest | ≤1 % |
| Tab ved tørring | ≤18% |
| Styrke | ≤590 μg/mg |
| Mængde | 250 mg |
| Optisk rotation | 107 – 121° (10 mg/ml, vand) |
| Synonym | Garamycin, Gentamicin sulfate salt, Gentiomycin C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Gentamycin Sulfate, USP
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate