Beskrivelse
Gentamicinsulfat fremstilles ved fermentering af Micromonospora purpurea eller M. echinospora. Det er en blanding af 3 hovedkomponenter betegnet som C1, C1a og C2. Hver komponent består af fem basiske nitrogener og kræver fem ækvivalenter svovlsyre pr. mol gentamicinbase. Gentamicin bruges som sulfatsalt.
Gentamicinsulfat er et bredspektret antibiotikum, der er effektivt mod Gram-positive og Gram-negative bakterier. Det er effektivt mod stammer, der er resistente over for tetracyclin, chloramphenicol, kanamycin og colistin, især stammer af Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus og Streptococcus.
Virkemåde:
- Gentamicin forårsager kodonfejllæsning ved binding til 30S ribosomale underenhed
- Denne binding blokerer translokationen af peptidyl-tRNA fra acceptorstedet til donorstedet
- Den bakteriedræbende effekt på Pseudomonas aeruginosa udøves ved binding af gentamicin til den ydre membran, hvor det fortrænger naturlige kationer, destabiliserer membranen og danner huller i celleoverfladen.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3,5 til 5,5 (4 % vandig opløsning) (litteratur) |
| Smeltepunkt | 218 °C til 237 °C (litteratur) |
| Styrke | >590 μg/mg |
| Mængde | 50 mg |
| Optisk rotation | 116° |
| Synonym | Garamycin, Genoptic, GM Sulfate;Gentiomycin C |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml, klar til meget let diset, farveløs til svag). Praktisk talt uopløseligt i alkohol og andre organiske opløsningsmidler. |
| Grad | Celledyrkning |