Få mere at vide
Gentamicin sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098995
Encompass_Preferred
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. 16490748
Brand: Medchem Express HYA0276
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Gentamicin sulfate, an orally active aminoglycoside antibiotic, inhibits the growth of both gram-positive and gram-negative bacteria and to inhibit several strains of mycoplasma in tissue culture. Gentamicin sulfate inhibits DNase I with an IC50 of 0.57 mM.
Gentamicin sulfate, an orally active aminoglycoside antibiotic, inhibits the growth of both gram-positive and gram-negative bacteria and to inhibit several strains of mycoplasma in tissue culture. Gentamicin sulfate inhibits DNase I with an IC50 of 0.57 mM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamicin sulfate
CAS 1405-41-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C(19-21)H(39-43)N5O7.H2SO4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 30 mg/mL
SMIL O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)C(NC)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2C(N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](N)CC[C@@H]([R])O3)[C@@H]2O)OC1.NC[*].C[C@H]([*])N.C[C@H]([*])NC.[R=].[or].[or]
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.