Få mere at vide
Gentamicin sulfate, MedChemExpress
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
Beskrivelse
Gentamicin sulfate, an orally active aminoglycoside antibiotic, inhibits the growth of both gram-positive and gram-negative bacteria and to inhibit several strains of mycoplasma in tissue culture. Gentamicin sulfate inhibits DNase I with an IC50 of 0.57 mM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentamicin sulfate |
| CAS | 1405-41-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C(19-21)H(39-43)N5O7.H2SO4 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 30 mg/mL |
| SMIL | O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)C(NC)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2C(N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](N)CC[C@@H]([R])O3)[C@@H]2O)OC1.NC[*].C[C@H]([*])N.C[C@H]([*])NC.[R=].[or].[or] |
| Grad | Research |
| Fysisk form | Powder |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.