Få mere at vide
Gentamicinsulfat, antibiotisk opløsning, konc: 10mg/ml, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460435 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460435 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 11460435 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091676045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00 DKK
    329.11 DKK / 10ml
    Spare 16.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Koncentration af antibiotikaopløsning: 10mg/mL Effektiv mod gram-positive og gram-negative bakterier, samt mycoplasma Opbevaringstemperatur: 15 30 –°C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamicin Sulfate
Type Gentamicin sulfat
CAS 1405-41-0
Mængde 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin Sulfate Reagent Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate