Få mere at vide
Gentamicin sulfat, 600 I.U./mg
Beskrivelse
Gentamycinsulfat er et bredspektret aminoglykosid-antibiotikum, der anvendes til cellekultur, som hæmmer proteinsyntesen i følsomme organismer. Rapporteret at have aktivitet mod gram-negative bakterier, Pseudomonas aeruginosa, gram-positive Staphylococcus aureus og nogle mycoplasmaer. Rapporteret at have lav toksicitet over for pattedyrsceller og vira i visse koncentrationer, nyttigt til langsigtede vævskulturundersøgelser med vira. Denne forbindelse er en blanding af Gentamycin c1, c1a og c2.
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Gentamicin sulfat er et bakteriedræbende aminoglycosid antibiotikum, som viser aktivitet mod gramnegative bakterier
• Det virker ved at hæmme proteinbiosyntesen gennem binding af det bakterielle ribosom
30S underenhed Anvendelser
•Gentamicinsulfat er blevet brugt i undersøgelser til at bestemme sårheling på grund af dets antibiotiske og svampedræbende egenskaber
• Det har laboratorieforskningsapplikationer i studiet af en række kliniske tilstande, herunder aktinomykotisk infektion, blindtarmsbetændelse, cystisk fibrose, osteomyelitis, bækkenbetændelse, pest, gonoré og tularæmi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentamicin sulfate |
| Type | Gentamicin sulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Koncentration | 600 IE/mg |
| Mængde | 5 g |
| Optisk rotation | +117° (c=10 i vand) |
| Merck Index | 14,4392 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
Sikkerhed og håndtering
- Gentamycin sulfate, 600 I.U./mg
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin, sulfate