Få mere at vide
Melford Gentamicinsulfat
Artikelnummer. 30018300
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018300 5 g
30018298 100 g
30018297 10 g
30018296 1 g
30018299 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018300 Leverandør Melford Leverandørnr. G380005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Gentamicinsulfat er et aminoglykosid-antibiotikum, der hæmmer bakteriel proteinsyntese ved at binde sig til det bakterielle ribosom.
Gentamicinsulfat er et aminoglykosid-antibiotikum, der hæmmer bakteriel proteinsyntese ved at binde sig til det bakterielle ribosom. Denne interferens forstyrrer translationsprocessen, hvilket fører til produktionen af defekte proteiner og i sidste ende forårsager bakteriel celledød.
Det bruges ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion i dyrkningsmediet muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for gentamicin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamicin Sulfate
CAS 1405-41-0
Mængde 5 g
Molekylær formel C21H43N5O7-H2SO4