Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gentamicin sulfat
Artikelnummer. 15575136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15575136
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455310050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Gentamicinsulfat, CAS # 1405-41-0, er et aminoglykosid, der hovedsageligt anvendes til at hæmme væksten af gramnegative bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Gentamicin sulfat er et bakteriedræbende aminoglycosid antibiotikum, som viser aktivitet mod gramnegative bakterier
  • Det virker ved at hæmme proteinbiosyntesen gennem binding af den bakterielle ribosom 30S underenhed
Applikationer
  • Gentamicinsulfat er blevet brugt i undersøgelser til at bestemme sårheling på grund af dets antibiotiske og svampedræbende egenskaber
  • Det har laboratorieforskningsapplikationer i studiet af en række kliniske tilstande, herunder aktinomykotisk infektion, blindtarmsbetændelse, cystisk fibrose, osteomyelitis, bækkenbetændelse, pest, gonoré og tularæmi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-41-0
Synonym Garamycin, Gentamicin Sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamicin sulfate
Type Gentamicin Sulfate
Smeltepunkt 218.0°C to 237.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Vand 15% max.
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Procent renhed ≥590 IU/mg (Gentamycin)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .