Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gentamicin sulfat
Artikelnummer. 15433221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433221 1 g 1g
15575136 5 g 5g
15585136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433221 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455310010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 DKK
    270.65 DKK / 1g
    Spare 29.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Gentamicinsulfat, CAS # 1405-41-0, er et aminoglykosid, der hovedsageligt anvendes til at hæmme væksten af gramnegative bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Gentamicin sulfat er et bakteriedræbende aminoglycosid antibiotikum, som viser aktivitet mod gramnegative bakterier
  • Det virker ved at hæmme proteinbiosyntesen gennem binding af den bakterielle ribosom 30S underenhed
Applikationer
  • Gentamicinsulfat er blevet brugt i undersøgelser til at bestemme sårheling på grund af dets antibiotiske og svampedræbende egenskaber
  • Det har laboratorieforskningsapplikationer i studiet af en række kliniske tilstande, herunder aktinomykotisk infektion, blindtarmsbetændelse, cystisk fibrose, osteomyelitis, bækkenbetændelse, pest, gonoré og tularæmi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-41-0
Synonym Garamycin, Gentamicin Sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamicin sulfate
Type Gentamicin sulfat
Smeltepunkt 218,0 °C til 237,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Vand 15% højst.
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Procent renhed ≥590 IU/mg (Gentamycin)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .