Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Gentamicin sulfate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18706259
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
18706259 5 g
1 options
Artikelnummer. 18706259 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6442/5G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 DKK
    1638.00 DKK / 5g
    Spare 97.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aminoglycoside antibiotic
Gentamicin sulfate is an aminoglycoside antibiotic. Irreversibly binds bacterial ribosomes and disrupts protein synthesis. Active against gram-positive and -negative bacteria. Stable over wide range of temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1405-41-0
Mængde 5 g