Få mere at vide
Gentamicin C1 Pentaacetatsalt, TRC
Artikelnummer. 17904825
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904825 10 mg
17944385 1 mg
17910665 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17904825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG36058510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25876-10-2
Molekylær formel C21H43N5O7.5C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 777.86
Synonym O-2-Amino-2,3,4,6,7-pentadeoxy-6-(methylamino)-α-D-ribo-heptopyranosyl-(14)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(16)]-2-deoxy-D-streptamine Pentaacetate Salt;
IUPAC navn eddikesyre; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-2-hydroxy-cyclohexoxy]-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydropyran-3,5-diol
SMIL CN[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)O1.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentamicin C1 Pentaacetate Salt
Analyt- eller komponentnavne Gentamicin C1 Pentaacetate Salt
Forsendelsestilstand Dry Pack
InChI formel InChI=1S/C21H43N5O7.5C2H4O2/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;5*1-2(3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;5*1H3,(H,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m1...../s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 10 mg
Formel vægt 777.4219