Få mere at vide
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Mængde:
100 ml
20 ml
20 x 100 ml
20 x 20 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
400ml
Pakke med 20
Beskrivelse
Gentamicin fremstilles i destilleret vand.
Spektrum: Gram positive og gram negative bakterier
Anbefalet koncentration: 0,5 til μ50 g/
ml Anbefalet opbevaringsforhold: +15 °C til +°30
C Anvendelse af Gentamicin
Et ideelt antibiotikum til cellekultur bør have bredspektret antibakteriel og antimycoplasmal aktivitet samt frihed for celletoksicitet. Gentamicin nærmer sig disse krav. Det har biologiske og biokemiske egenskaber, som gør det overlegent i forhold til brugen af Penicillin og Streptomycin (PS). I cellekultur bruges det normalt i en koncentration på 25-50 μg/ml i vækstmedium, men højere koncentrationer f.eks. 200 μg/ml bruges ofte i virale undersøgelser, når prøver er kendt for at være inficerede.
Fordele
Bredt spektrum - bredere og mere effektivt end Penicillin/Streptomycin
Ud over at være aktiv mod mange gram-positive eller gram-negative organismer, er Gentamicin aktivt mod stammer af Proteus og Staphylococcus, som nogle gange kan være resistente over for en PS-blanding, og i modsætning til PS er Gentamicin aktiv mod Pseudomonas -stammer.
Anti-Mycoplasma aktivitet
Selvom det ikke er aktivt mod gær, skimmelsvampe eller protozoer, er Gentamicin blevet rapporteret at være aktivt mod flere, men ikke alle, stammer af mycoplasma.
pH-stabilitet
Gentamicin har vist sig at være stabilt over et pH-område på 2 til 10 i vævskulturmedier ved +37 C °i 15 dage, i modsætning til Streptomycin, som hurtigt ødelægges af alkaliske forhold og Penicillin, som er ustabilt ved både sur og basisk pH.
Temperaturstabilitet
Gentamicin er stabilt ved alle temperaturer og kan modstå autoklavering. Så hvis der anvendes autoklaverbart pulvermedie, kan Gentamicin tilsættes før sterilisering. Normal autoklavering inaktiverer næsten fuldstændigt Penicillin og reducerer aktiviteten af Streptomycin med 50 %.
Aktiviteten er upåvirket af tilstedeværelsen af serum
Sammenlignet med Pencillin, som øjeblikkeligt mister 30 % af sin aktivitet, når det tilsættes til Tissue Culture Media, der indeholder serum, er Gentamicin upåvirket.
Celletolerance
Den foreslåede koncentration er et godt stykke under den maksimale dosis, der tolereres af celler. Celler vil tolerere over 20X normale koncentrationer.
Stabilitet og replikation af vira i nærvær af gentamicin
Brugen af Gentamicin påvirker ikke virusudbyttet eller plakdannelse. Derudover påvirker det ikke interferonudbyttet eller -assays.
Øget virusisolering
På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelige data tilgængelige til klart at påvise, at dette er tilfældet, men akkumulering af beviser synes at understøtte denne påstand. Grundlæggende er årsagen, at Gentamicins overlegne antibiotiske aktivitet tillader nogle dårligt inficerede kulturer at vokse og læses, mens mindre effektive antibiotika ikke vil kontrollere bakterievæksten, og kulturen kan derfor ikke aflæses.
Yderligere brug
Som et tilsætningsstof i mykologiske medier for at forhindre bakterievækst. De ovennævnte egenskaber gør Gentamicin ideel til brug i celle- og vævskulturer og også til transport af cellekulturer og kliniske prøver, der indeholder vira eller andre prøver, hvor overvækst af bakterier bør undgås.
Spektrum: Gram positive og gram negative bakterier
Anbefalet koncentration: 0,5 til μ50 g/
ml Anbefalet opbevaringsforhold: +15 °C til +°30
C Anvendelse af Gentamicin
Et ideelt antibiotikum til cellekultur bør have bredspektret antibakteriel og antimycoplasmal aktivitet samt frihed for celletoksicitet. Gentamicin nærmer sig disse krav. Det har biologiske og biokemiske egenskaber, som gør det overlegent i forhold til brugen af Penicillin og Streptomycin (PS). I cellekultur bruges det normalt i en koncentration på 25-50 μg/ml i vækstmedium, men højere koncentrationer f.eks. 200 μg/ml bruges ofte i virale undersøgelser, når prøver er kendt for at være inficerede.
Fordele
Bredt spektrum - bredere og mere effektivt end Penicillin/Streptomycin
Ud over at være aktiv mod mange gram-positive eller gram-negative organismer, er Gentamicin aktivt mod stammer af Proteus og Staphylococcus, som nogle gange kan være resistente over for en PS-blanding, og i modsætning til PS er Gentamicin aktiv mod Pseudomonas -stammer.
Anti-Mycoplasma aktivitet
Selvom det ikke er aktivt mod gær, skimmelsvampe eller protozoer, er Gentamicin blevet rapporteret at være aktivt mod flere, men ikke alle, stammer af mycoplasma.
pH-stabilitet
Gentamicin har vist sig at være stabilt over et pH-område på 2 til 10 i vævskulturmedier ved +37 C °i 15 dage, i modsætning til Streptomycin, som hurtigt ødelægges af alkaliske forhold og Penicillin, som er ustabilt ved både sur og basisk pH.
Temperaturstabilitet
Gentamicin er stabilt ved alle temperaturer og kan modstå autoklavering. Så hvis der anvendes autoklaverbart pulvermedie, kan Gentamicin tilsættes før sterilisering. Normal autoklavering inaktiverer næsten fuldstændigt Penicillin og reducerer aktiviteten af Streptomycin med 50 %.
Aktiviteten er upåvirket af tilstedeværelsen af serum
Sammenlignet med Pencillin, som øjeblikkeligt mister 30 % af sin aktivitet, når det tilsættes til Tissue Culture Media, der indeholder serum, er Gentamicin upåvirket.
Celletolerance
Den foreslåede koncentration er et godt stykke under den maksimale dosis, der tolereres af celler. Celler vil tolerere over 20X normale koncentrationer.
Stabilitet og replikation af vira i nærvær af gentamicin
Brugen af Gentamicin påvirker ikke virusudbyttet eller plakdannelse. Derudover påvirker det ikke interferonudbyttet eller -assays.
Øget virusisolering
På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelige data tilgængelige til klart at påvise, at dette er tilfældet, men akkumulering af beviser synes at understøtte denne påstand. Grundlæggende er årsagen, at Gentamicins overlegne antibiotiske aktivitet tillader nogle dårligt inficerede kulturer at vokse og læses, mens mindre effektive antibiotika ikke vil kontrollere bakterievæksten, og kulturen kan derfor ikke aflæses.
Yderligere brug
Som et tilsætningsstof i mykologiske medier for at forhindre bakterievækst. De ovennævnte egenskaber gør Gentamicin ideel til brug i celle- og vævskulturer og også til transport af cellekulturer og kliniske prøver, der indeholder vira eller andre prøver, hvor overvækst af bakterier bør undgås.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 til 30 °C |
| Oversigt | Gentamicin, 20 x 20mL, 50mg/mL Koncentration, Flydende, Antibiotisk Reagenstype, Forebyggelse af cellekulturkontamination, Kun til forskningsbrug, Opbevar ved+ 15 til+ 30 °C, Brugt til pattedyrcellekultur |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotika |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 20 x 20 ml |
| Regulatorisk status | Må kun benyttes til forskningsformål. |