Få mere at vide
Jenway™ Genova-serien spektrofotometer tilbehør, mikrokuvetteholder
Artikelnummer. 15717567
Type:
Mikrokuvetteholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15717567
Brand: Jenway™ 8305606
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dele og tilbehør til at udvide analysemuligheder eller gøre test nemmere.
  • Tilbehør
  • Til brug med Genova-seriens spektrofotometer
Tekniske data
Oversigt 10 x 10 mm kvadratisk, 8,5 mm bjælkehøjde
Type Mikrokuvetteholder
Til brug med (udstyr) Genova-serien spektrofotometer