Få mere at vide
Thermo Scientific™ GenoTube kvægpodninger
Artikelnummer. 30057769 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk
Artikelnummer. Mængde
30057769 1 stk
1 options
Artikelnummer. 30057769 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9062010
 Begrænset vare
På lager
De Applied Biosystems™ GenoTube kvægpodning er nem at bruge og kan håndteres af selv nybegyndere.
Med sit proprietære tørresystem reducerer GenoTube Livestock Swabs hurtigt enzymaktivitet og forhindrer nedbrydning af nukleinsyrer og proteiner, der er essentielle for mange laboratoriediagnostiske procedurer. Når de er tørret, kan de indsamlede prøver opbevares uden køling for enkel og omkostningseffektiv transport. I laboratoriet kan prøverne let rekonstitueres og bruges til adskillige analyser.
  • Fremragende prøvekvalitet —hurtigttørrende, ikke påvirket af lokal fugt
  • Praktisk alsidighed, —der er i stand til at indsamle forskellige prøvematricer, såsom næsepodninger, orale væsker, blod og fækale prøver
  • Omkostningseffektiv —lave transportomkostninger, fordi køling eller hurtig transport ikke er påkrævet
  • Individuelt pakket —tillader en unik identifikator på både podepinden og røret til klar identifikation og reducerer også risikoen for krydskontaminering
  • Overlegen konservering —ingen nedbrydning af DNA efter langtidsopbevaring
  • Prøvefleksibilitetsprøve —kan bruges til antigen- eller antistofdiagnostik (f.eks. PCR, ELISA osv.)
Genotyping applikationer
Det er nemt og hurtigt at indsamle DNA-prøver til genotypebestemmelse og sekventering ved hjælp af GenoTube Livestock Swab. Efter at podepinden, der indeholder prøven, er placeret tilbage i røret, tørres prøven, og DNA'et i prøven konserveres. Røret kan transporteres og opbevares under normale forhold uden nedkøling. DNA indeholdt i prøven forbliver stabilt i årevis.
BEMÆRK: dette produkt har en minimum ordremængde på 100 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk
Indhold og opbevaring 1 GenoTube husdyrpodning opbevares
ved 15 –30 °C.
Produktlinje Prionics