Få mere at vide
Genkwanin, TRC
Artikelnummer. 30135442
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135442 25 mg
30136369 100 mg
17964345 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG36000025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 437-64-9
Molekylær formel C16 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 284.26
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-, Flavone, 4',5-dihydroxy-7-methoxy- (7CI,8CI), Genkwanin (6CI), 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Methylapigenin, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Apigenin 7-methyl ether, Puddumetin
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychromen-4-one
SMIL COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)cc3
Specifications
Kemisk navn eller materiale Genkwanin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Formel vægt 284.0685