Få mere at vide
Genkwanin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491488
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491488 5 mg
16459078 10 mg
16444877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491488 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0731
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Genkwanin
CAS 437-64-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O5
Mængde 5 mg
Synonym Puddumetin
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (17.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 284.26
Formel vægt 284.26
Procent renhed 99.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus