Få mere at vide
Vitlab™ Genius II dispenser med flasketop
Artikelnummer. 15680925
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1,0 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15680925 5 til 50 ml Hver
15640925 0,2 til 2 ml Hver
15650925 0,5 til 5 ml Hver
15660925 1,0 til 10 ml Hver
15670925 2,5 til 25 ml Hver
15690925 10 til 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15680925 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 1625507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4225.00 DKK
    3774.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 450.09 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Vitlab™ Genius II Bottletop Dispenser er designet til at være praktisk universelt anvendelig og kan bruges med mange organiske og uorganiske løsninger.
  • Kalibreringsmekanisme til justering inden for rammerne af overvågning af testudstyr
  • Afgangsventil med sikkerhedskugle lukker, hvis afgangsrøret ikke er monteret
  • Ventilblok roterer frit 360 grader° på flasken med standard gevind GL 45
  • Forskellige adaptere gør, at dispenserne kan bruges på flasker i forskellige størrelser
  • For bedre at holde på indsugningsrøret er indsugningsventilen udstyret med en oliven
  • Nominelt volumen 2 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
  • Nominel volumen 25 til 100 ml inkluderer adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 170 til 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5 til 50 ml