Få mere at vide
Vitlab™ Genius II dispenser med flasketop
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1,0 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kalibreringsmekanisme til justering inden for rammerne af overvågning af testudstyr
- Afgangsventil med sikkerhedskugle lukker, hvis afgangsrøret ikke er monteret
- Ventilblok roterer frit 360 grader° på flasken med standard gevind GL 45
- Forskellige adaptere gør, at dispenserne kan bruges på flasker i forskellige størrelser
- For bedre at holde på indsugningsrøret er indsugningsventilen udstyret med en oliven
- Nominelt volumen 2 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
- Nominel volumen 25 til 100 ml inkluderer adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 170 til 330 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido