Få mere at vide
Vitlab™ Genius II dispenser med flasketop
Artikelnummer. 15640925
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1,0 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15640925 0,2 til 2 ml Hver
15650925 0,5 til 5 ml Hver
15660925 1,0 til 10 ml Hver
15670925 2,5 til 25 ml Hver
15680925 5 til 50 ml Hver
15690925 10 til 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15640925 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 1625503
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vitlab™ Genius II Bottletop Dispenser er designet til at være praktisk universelt anvendelig og kan bruges med mange organiske og uorganiske løsninger.
  • Kalibreringsmekanisme til justering inden for rammerne af overvågning af testudstyr
  • Afgangsventil med sikkerhedskugle lukker, hvis afgangsrøret ikke er monteret
  • Ventilblok roterer frit 360 grader° på flasken med standard gevind GL 45
  • Forskellige adaptere gør, at dispenserne kan bruges på flasker i forskellige størrelser
  • For bedre at holde på indsugningsrøret er indsugningsventilen udstyret med en oliven
  • Nominelt volumen 2 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
  • Nominel volumen 25 til 100 ml inkluderer adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 170 til 330 mm)
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,2 til 2 ml