Få mere at vide
Genistin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465689
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
15465689 100 mg
1 options
Artikelnummer. 15465689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63445.MC
 Begrænset vare
På lager
Glucoside af genistein, der hæmmer protein tyrosinkinase
Glucoside af genistein, der hæmmer protein tyrosinkinase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-59-9
Molekylær formel C21H20O10
Molekylvægt (g/mol) 432.381
MDL nummer MFCD00016883
InChI nøgle ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Synonym genistin, genistine, genisteol 7-monoglucoside, genistoside, genistein 7-glucoside, glucosyl-7-genistein, genistein 7-o-beta-d-glucoside, unii-1pog3scn5t, genistein glucoside, genistein-7-glucoside
PubChem CID 5281377
ChEBI CHEBI:27514
IUPAC navn 5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-on
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genistin
Smeltepunkt 258 °C til 259 °C
Farve Brun til gul
Mængde 100 mg
Beilstein 64479
Merck Index 14,4391
Formel vægt 432.38
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver