Få mere at vide
Genistein, TRC
Artikelnummer. 30397147
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30397147 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30397147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG35000010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genistein
CAS 446-72-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H10 O5
Mængde 10 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Genistein (6CI), Isoflavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 4',5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7,4'-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Baichanin A, Bonistein, C.I. 75610, Climagen F, FW 635I-2, GeniVida, Genisteol, Genisterin, Genistin aglycone, NPI 031L, NSC 36586, Prunetol, SIPI 807-1, Sophoricol
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
SMIL Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.0528
Procent renhed >95