Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Genistein
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702704
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702704 10 mg
18712804 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702704 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1110/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00 DKK
    709.80 DKK / 10mg
    Spare 41.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
EGFR kinase inhibitor. Also estrogen and PPARγ ligand
Genistein is a phytoestrogen with a wide range of biological actions. Genistein inhibits protein tyrosine kinases including epidermal growth factor receptor kinase, binds to PPARγ and estrogen receptors and acts as an agonist at GPER. Genistein inhibits aggregation and fibrilization of Aβ42 and amylin37 (hiAPP). In Huntington's disease fibroblast cells, Genistein reduces intracellular mutant huntingtin (mHTT) aggregates and induces degradation of mHTT; in a cellular model of Huntington's disease, Genistein corrects the mutant phenotype through stimulation of autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-72-0
Molekylær formel C15H10O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genistein
Mængde 10 mg
Formel vægt 270.24
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 270.24