Få mere at vide
Genistein, 99%, synthetic
Artikelnummer. 10558693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10558693 100 mg Glasflaske 100mg
10183301 25 mg Glasflaske 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328271000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-72-0
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
MDL nummer MFCD00016952
InChI nøgle TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genistein
Navn note Synthetic
Smeltepunkt 297.0°C to 298.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 4426
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso and ethanol,soluble in usual organic solvents,soluble in diluted alkalies with yellow color
Formel vægt 270.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver