Få mere at vide
Genistein, 99%, syntetisk
Artikelnummer. 10183301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183301 25 mg Glasflaske 25mg
10558693 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.03 DKK
    987.65 DKK / 25mg
    Spare 109.38 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-72-0
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
MDL nummer MFCD00016952
InChI nøgle TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genistein
Navn note Syntetisk
Smeltepunkt 297,0 °C til 298,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Merck Index 15, 4426
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: Opløselige i dmso og ethanol, opløselige i almindelige organiske opløsningsmidler, opløselige i fortyndede alkalier med gul farve
Formel vægt 270.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver