Få mere at vide
Genistein 7-beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30009382
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009382 25 mg
30003547 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG35001525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38482-81-4
Molekylær formel C21 H18 O11
Molekylvægt (g/mol) 446.36
Synonym 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-7-yl]oxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genistein 7-beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)11-7-30-13-6-10(5-12(23)14(13)15(11)24)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formel vægt 446.0849
Procent renhed >95%