Få mere at vide
Genistein 7-Beta-D-Glucuronid 4'-sulfat Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 17991045
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991045 1 mg
17982725 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG3499801MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C21H16Na2O14S
Molekylvægt (g/mol) 570.39
Synonym 5-Hydroxy-4-oxo-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt;
SMIL O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genistein 7-beta-D-Glucuronide 4'-Sulfate Disodium Salt