Få mere at vide
Genistein-2’,3’,5’,6’-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Genistein-2',3',5',6'-d4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 274.0779 |
| Procent renhed | >95% |