Få mere at vide
Melford Genistein
Artikelnummer. 30018289
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018289 100 mg
30018288 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018289 Leverandør Melford Leverandørnr. G360000.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Hæmmer proteintyrosinkinaser.
Hæmmer proteintyrosinkinaser.
Tekniske data
CAS 446-72-0
Mængde 100 mg
Molekylær formel C15H10O5