Få mere at vide
STEMCELL Technologies Genistein
Description
- Genistein is a phytoestrogen that exhibits a wide range of biological effects
- It acts by competing for the ATP-binding site of tyrosine kinases but does not inhibit the activity of serine- and threonine-specific kinases such as cAMP-dependent protein kinase, protein kinase C, and phosphorylase kinase (Akiyama et al.) Genistein binds to and activates peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARγ) and estrogen receptors, leading to a decrease in osteogenesis and an increase in adipogenesis (Dang et al.) Genistein also binds and activates the seven-transmembrane estrogen receptor GPR30 to activate alternative estrogen signaling pathways (Thomas & Dong)
- Inhibits adipocyte differentiation in 3T3-L1 cell culture (Hwang et al.)
- Control of osteoblast and adipocyte cell fates in mouse bone marrow cells (Dang et al.)
- Inhibits growth of leukemia, lymphoma, neuroblastoma, gastric, breast, and prostate cancer cells (Sarkar & Li)
Spécification
Spécification
| CAS | 446-72-0 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C15H10O5 |
| Renhed | ≥98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?