Få mere at vide
Geniposidic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16468818 10 mg 10mg
16448956 100 mg -
16434727 50 mg -
16431268 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16468818 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0010
MedChemExpress Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geniposidic acid
CAS 27741-01-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H22O10
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.14 mM)
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]2OC=C(C(O)=O)[C@]3([H])[C@@]2([H])C(CO)=CC3)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 374.34
Formel vægt 374.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death