Få mere at vide
Geniposide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geniposide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O10/c1-24-15(23)9-6-25-16(11-7(4-18)2-3-8(9)11)27-17-14(22)13(21)12(20)10(5-19)26-17/h2,6,8,10-14,16-22H,3-5H2,1H3/t8-,10-,11-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1 |
| Formel vægt | 388.1369 |
| Procent renhed | >95% |