Få mere at vide
Geniposide, MedChemExpress
Beskrivelse
Geniposide is an iridoid glucoside extracted from Gardenia jasminoides Ellis fruits
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geniposide |
| CAS | 24512-63-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H24O10 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (257.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (128.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](CC=C3CO)([H])C(C(OC)=O)=CO2)[C@H](O)[C@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.37 |
| Formel vægt | 388.37 |
| Vis mere |