Få mere at vide
MedChemExpress Genipin
Artikelnummer. 16423337
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16423337 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16423337 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17389
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Genipin ((+)-Genipin) is a natural crosslinking reagent derived from Gardenia jasminoides Ellis fruits. Genipin inhibits UCP2 (uncoupling protein 2) in cells. Genipin has a variety of bioactivities, including modulation on proteins, antitumor, anti-inflammation, immunosuppression, antithrombosis, and protection of hippocampal neurons. Genipin also can be used for type 2 diabetes research.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 226.23 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 6902-77-8
Produkttype Natural Products
Renhed 95.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (442.03 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (17.68 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (+)-Genipin
Mål Autophagy