Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Genipin
Artikelnummer. 17221262 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17221262 250 mg 250mg
17211262 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17221262 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466642500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.68 DKK
    643.65 DKK / 250mg
    Spare 72.03 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6902-77-8 | C11H14O5, C11H14O5 | 226,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6902-77-8
Molekylær formel C11H14O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genipin
Mængde 250 mg
Smeltepunkt 121,0 °C
Formel vægt 226.23
InChI nøgle AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
SMIL COC(=O)C1=CO[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1CC=C2CO
IUPAC navn methyl (1R,4aS,7aS)-1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1H,4aH,5H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 226.23