Få mere at vide
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 med kolbeklemmer
Artikelnummer. 16697672 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
16697672 UK-stik
16687672 EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697672 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SIG1603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En Orbital Shaker, der giver fleksibiliteten til at bruge en blanding af forskellige størrelser og former på en enkelt platform.
  • Designet med unik fleksibel adgang.
  • Dør: Direkte fysisk adgang uden at gå på kompromis med temperaturen.
  • Kickstand: Vip dækslet til venstre, højre eller tilbage, uanset hvor du har plads.
  • Fjern dæksel: Dækslet er let og kan simpelthen løftes af for fuld adgang fra alle punkter.
  • Sikrer fuld visning af dine prøver fra enhver vinkel, selv bagsiden.
  • Hurtig temperaturkontrol, der gør det muligt at °nå 37 C på mindre end 3 minutter, 75 °C på cirka 20 minutter.
  • Udstyret med en platform til at acceptere forskellige størrelser kolber eller bægre. (klemmer sælges separat)
  • Udskiftelig platformskonfiguration gør det nemt at udskifte platforme. (Alternative platforme kan købes separat)
  • Ratcheting Clamp Platform giver fleksibiliteten til at bruge en blanding af forskellige størrelser og former på en enkelt platform.
  • Patenteret klæbemåtte alternativ til kolbeklemmer til fastgørelse af beholdere til rysteplatformen.
  • Ideel til beholdere som flasker og bægerglas, der ikke kan holdes med konventionelle klemmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 35 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 28 °C til 75 °C
Watt 57.5 W
Strømstyrke 0,25 A
Produkttype Flaskeklemmer
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Termoplast, polycarbonatkammer, rustfri stålplatform
Dybde (engelsk) 19''
Dybde (metrisk) 480 mm
Dimensioner (L x B) 450 x 480 mm
Dimensioner (LxB) Platform 315 x 315 mm
Dimensioner (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 305 mm
Længde (engelsk) 19 tommer
Længde (metrisk) 480 mm
Længde (metrisk) platform 315 mm
Bredde (engelsk) 19''
Bredde (metrisk) 480 mm
Bredde (metrisk) platform 315 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 38 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 17 kg
Vægt (engelsk) 20 lb.
Vægt (metrisk) 9 kg
Controller type Tænd/sluk-knap, berøringstastatur, digital temperatur- og hastighedsvisning
Oversigt Orbitalryster med variabel hastighed med temperaturkontrol og kolbeklemmeplatform
Vise Digital temperatur- og hastighedsvisning
Til brug med (udstyr) Genie Temp-Shaker 300
Inkluderer Shakeren leveres med en standard kolbeklemmeplatform
Motortype Pulsbreddemodulation
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker.
Platform stil Flaskeklemme
Stil 3-vejs kammer design