Få mere at vide
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 med klæbemåtte
Artikelnummer. 16617682 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
16617682 EU-stik
16627682 UK-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16617682 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041278
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En Orbital Shaker, der giver en flad platform med patenteret klæbemåtte perfekt til brug med åbne beholdere
  • Designet med unik fleksibel adgang.
  • Dør: Direkte fysisk adgang uden at gå på kompromis med temperaturen.
  • Kickstand: Vip dækslet til venstre, højre eller tilbage, uanset hvor du har plads.
  • Fjern dæksel: Dækslet er let og kan simpelthen løftes af for fuld adgang fra alle punkter.
  • Sikrer fuld visning af dine prøver fra enhver vinkel, selv bagsiden.
  • Hurtig temperaturkontrol, der gør det muligt at °nå 37 C på mindre end 3 minutter, 75 °C på cirka 20 minutter.
  • Patenteret klæbemåtte er ideel til beholdere som flasker og bægerglas, der ikke kan holdes med konventionelle klemmer.
  • Udskiftelig platformkonfiguration gør det nemt at udskifte platforme. (Alternative platforme kan købes separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 35 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, europæisk stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 28 °C til 75 °C
Watt 57.5 W
Strømstyrke 0,25 A
Produkttype Genie Temp-Shaker 300 med klæbemåtte
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Termoplast, polycarbonatkammer, rustfri stålplatform med klæbemåtte
Dybde (engelsk) 19''
Dybde (metrisk) 480 mm
Dimensioner (L x B) 450 x 480 mm
Dimensioner (LxB) Platform 315 x 315 mm
Dimensioner (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 305 mm
Længde (engelsk) 19 tommer
Længde (metrisk) 480 mm
Længde (metrisk) platform 315 mm
Bredde (engelsk) 19''
Bredde (metrisk) 480 mm
Bredde (metrisk) platform 315 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 38 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 17 kg
Vægt (engelsk) 20 lb.
Vægt (metrisk) 9 kg
Controller type Tænd/sluk-knap, berøringstastatur, digital temperatur- og hastighedsvisning
Oversigt Orbitalryster med variabel hastighed med temperaturkontrol og klæbemåtte
Vise Digital temperatur- og hastighedsvisning
Til brug med (udstyr) Genie Temp-Shaker 300
Inkluderer Shakeren leveres med patenteret Blue Adhering Mat Platform
Motortype Pulsbreddemodulation
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker.
Stil 3-vejs kammer design