Få mere at vide
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
Artikelnummer. 16637672 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
16637672 UK-stik
16627672 EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637672 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SIG103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En Orbital Shaking Incubator giver rystning fra 20-100 rpm med temperaturkontrol.
  • Blid omløbsrystning op til 100 rpm med temperatur fra 28° til 75° Celsius.
  • Designet med unik fleksibel adgang.
  • Dør: Direkte fysisk adgang uden at gå på kompromis med temperaturen.
  • Kickstand: Vip dækslet til venstre, højre eller tilbage, uanset hvor du har plads.
  • Fjern dæksel: Dækslet er let og kan simpelthen løftes af for fuld adgang fra alle punkter.
  • Fuldt klart låg - 360° View Sikrer fuld visning af dine prøver fra enhver vinkel, selv bagsiden.
  • Skridsikker bakke Har en unik spildsikker platform.
  • Valgfri stablebakke Tilgængelig for øget kapacitet uden brug af værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 20 til 100 rpm
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 28 °C til 75 °C
Watt 57.5 W
Strømstyrke 0,25 A
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Polycarbonatkammer, termoplastisk platform med anti-slip gummimåtte
Dybde (engelsk) 17,6 tommer.
Dybde (metrisk) 450 mm
Dimensioner (L x B) 450 x 480 mm
Dimensioner (LxB) Platform 305 x 305 mm
Dimensioner (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 305 mm
Længde (engelsk) 17,6 tommer.
Længde (engelsk) platform 12 tommer
Længde (metrisk) 450 mm
Længde (metrisk) platform 305 mm
Bredde (engelsk) 19''
Bredde (metrisk) 480 mm
Bredde (metrisk) platform 305 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 33 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 15 kg
Vægt (engelsk) 20 lb.
Vægt (metrisk) 9 kg
Controller type Tænd/sluk-knap, berøringstastatur, digital temperatur- og hastighedsvisning
Oversigt Orbitalryster med variabel hastighed med temperaturkontrol og klæbemåtte
Model- Genie Temp-Shaker 100
Vise Digital temperatur- og hastighedsvisning
Inkluderer Shakeren leveres med en slidstærk termoplastisk platform med en skridsikker gummimåtte
Motortype Pulsbreddemodulation
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker.
Platform stil Støbt hævet platform med skridsikker gummimåtte
Stil 3-vejs kammer design