Beskrivelse
- Klemmeplade i rustfrit stål til fastgørelse af rør
- Vælg at rumme: 3 rør (28 til 30 mm OD), 6 rør (15 til 17 mm OD) eller 12 mikrorør
- Maksimalt 8 klipsplader, 4 pr. side, kan fastgøres til den magnetiske platform til brug med Roto-Shake Genie , Enviro-Genie eller Incubator-Genie
- Maksimalt 12 klipsplader, 6 pr. side, kan fastgøres til den magnetiske platform til brug med Rotator Genie
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 12 mikrorør/plade |
| Produkttype | Clip plade |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 tommer) |
| Til brug med (udstyr) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie og Rotator Genie |
| Antal stillinger | 12 |
| Emballagemængde | 1 stk. |