Beskrivelse
Dens muligheder spænder fra batchlæsning af datafiler, grundlæggende dataforbehandling og -styring til avancerede banebrydende udtryksprofileringsanalyser. GenEx-software giver metoder til at udvælge og validere referencegener, klassificere prøver, gruppere gener, overvåge tidsafhængige processer og meget mere.
Grundlæggende dataredigering og -styring
GenEx-software v6.1 muliggør forbehandling af rådata med konsistens, i den korrekte rækkefølge og med tillid. Forbehandlingsfunktionerne inkluderer interplate-kalibrering, PCR-effektivitetskorrektion, optimal normalisering, genomisk DNA-baggrundssubtraktion, outlier-detektion og mere.
Avanceret dataanalyse GenEx-software
tilbyder avancerede statistiske løsninger til post-normalisering af dataanalyse. Kraftfulde interaktive præsentationsværktøjer letter genereringen af professionelle illustrationer af selv de mest komplekse eksperimentelle designs. Aktuelle funktioner omfatter standardkurveanalyser med estimering af detektionsgrænse (følsomhed), kvantificeringsgrænse, dynamisk område, repeterbarhed og reproducerbarhed, t-test, ANOVA og ikke-parametriske tests med passende korrektioner og estimater af præcision, og multivariate statistiske test, herunder Hierarchical Clustering Analysis (HCA), Component Art Analysis (PNCA), Neutrale komponentanalyser (PNCA).
GenEx Professional vs. Enterprise
GenEx Professional software giver et omfattende sæt forbehandlingsmoduler sammen med datavisualisering og et sæt analyser, herunder et større antal statistiske analysemoduler, velegnet til standardkurvebaseret analyse såvel som genekspressionsprofilering. GenEx Professional-softwaren indeholder også guider til direkte dataimport fra forskellige instrumenter.
GenEx Enterprise software indeholder alle moduler af GenEx Professional plus de mest avancerede dataanalyser, inklusive Dynamic PCA, ROC curve, ANN og Support Vector Machine (SVM). GenEx Enterprise-softwaren leverer også moduler til dataanalyse i overensstemmelse med Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standarddokumenter.
For kunder, der gerne vil bruge GenEx-software på flere pc'er, én ad gangen, kan GenEx-licenser forudinstalleres på en USB nøgle. Installer softwaren på flere computere og tilslut USB nøglen til den, du vil bruge på det tidspunkt. En gyldig licens til GenEx Professional eller GenEx Enterprise software er påkrævet for at købe en USB nøgle (Kat. Nr. A33924).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Inkluderer en 1-årig licensnøgle til 1 bruger |
| Softwaretype | Realtids PCR-dataanalyse |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 1-årig licens |