Få mere at vide
Genevac™ Rotor
Beskrivelse
Centrifugalkoncentratorer kan fjerne vand og organiske opløsningsmidler fra mange prøveformater.
De kan bruge svingrotorer til mikroplader og skiverotorer til rør og hætteglas. Der kan vælges pumper med mellemhøjt eller højt vakuum samt et særligt DNA-system med indbygget pumpe. De er enkle at bruge og muliggør sikker koncentrering af prøver eller fuldstændig tørring. Tid og temperatur kan overvåges på det store, tydelige display. Parametrene indstilles med dreje- og valgknappen. Særlige indbyggede programmer til vand og alkoholer optimerer koncentrationstiden og forbedrer ydelsen. miVac-systemet styrer varmen og beskytter dermed værdifulde prøver. Med det brede udvalg af rotorer er miVac-fordampere velegnede til mange opgaver, herunder tørring og koncentrering i mikrocentrifugerør, koniske centrifugerør og andre plastrør, glashætteglas samt mikroplader med lave eller dybe brønde. Det enkle, robuste design sikrer mange års pålidelig drift, selv ved intensiv brug i undervisningslaboratorier eller laboratorier med mange brugere. Den intuitive betjening gør det muligt for uerfarne brugere at få gode resultater allerede første gang med de fleste prøver, samtidig med at erfarne brugere kan anvende mere avanceret programmering. miVac-koncentratorer er meget støjsvage under drift, og typiske forsøg med vand viser, at miVac-systemer arbejder hurtigere end sammenlignelige apparater. Ydelsen kan forbedres yderligere med den kølede miVac SpeedTrap-kondensator.
miVac DNA-system
Det integrerede miVac DNA-system er en centrifugalkoncentrator, der kan fjerne vand og organiske opløsningsmidler fra mange prøveformater, og er særligt udviklet til arbejde med nukleinsyrer. Det leveres med indbygget højtydende vakuumpumpe, koncentreringskammer og fastvinklet aluminiumsrotor til 1,5 ml mikrocentrifugerør. miVac DNA egner sig til simple organiske opløsningsmidler som methanol og ethanol med kogepunkter op til 100 °C og til vand, når antallet af prøver er lavt. Der findes flere rotorer, også til mikrotiterplader. Ved et bredere udvalg af opløsningsmidler og/eller prøveformater vælges en miVac Duo- eller Quattro-koncentrator med miVac SpeedTrap og pumpe.
miVac Duo- og Quattro-koncentratorer
miVac Duo-systemet er konstrueret til en mikropladeholder med to svingpositioner eller skiverotorer til rør og hætteglas. miVac Quattro er et større system med et mere rummeligt kammer, der kan anvende en rotor med fire svingpositioner og skiverotorer med betydeligt højere kapacitet. I begge svingrotorer kan hver position til mikroplader med lave brønde rumme flere plader ved hjælp af stablere. Begge koncentratorer har en enkel brugerflade til indstilling og overvågning af tid, temperatur og metode.
Vakuumpumper til miVac Duo og Quattro
Der kan vælges mellem tre pumper til miVac-koncentratorerne afhængigt af anvendelsen. miVac Duo-pumpen er en støjsvag, kompakt membranpumpe med to hoveder, som egner sig til at fjerne de fleste opløsningsmidler med kogepunkt under 130 °C, herunder vand, methanol, ethanol og blandinger heraf. Til mere krævende opgaver med opløsningsmidler med højere kogepunkter, op til 165 °C, anbefales miVac Quattro-pumpen. Denne membranpumpe med fire hoveder kan nå tryk på <2 mbar, hvilket er nødvendigt for effektiv tørring af opløsningsmidler med middelhøje kogepunkter. Begge pumper leveres i kabinetter, der passer til de øvrige miVac-komponenter, og styres automatisk af miVac-fordampningskammeret. En scroll-vakuumpumpe fås også til opløsningsmidler med høje kogepunkter. Kontakt den lokale salgsrepræsentant for den nøjagtige pumpekonfiguration til den påtænkte anvendelse.
miVac SpeedTrap
miVac SpeedTrap er en ny, kraftig kuldefælde til kondensering af opløsningsmiddeldampe. Kuldefælder kan forbedre ydelsen af ethvert vakuumkoncentreringssystem betydeligt. Når en kuldefælde kondenserer damp til væske, reduceres volumen kraftigt, hvilket hjælper med at danne vakuum og fremskynder koncentreringen væsentligt. miVac SpeedTrap fungerer på en særlig måde: De kolde kondensatorspiraler hænger direkte i dampstrømmen, så dampene kondenserer på spiralerne og løber ned i opsamlingsbeholderen uden at fryse, selv ved brug af vand. Metoden er meget effektiv og giver mere end dobbelt så stor kondenseringskapacitet som et sammenligneligt system. Brugeren kan hurtigt se opløsningsmidlerne i fælden, og fælden tømmes nemt uden afrimning. Opsamlingsbeholderen løsnes med en kvart omdrejning, så opløsningsmidlerne kan bortskaffes sikkert.
Pakker
miVac-tilslutningssættet indeholder alt, der kræves for at samle de enkelte enheder i miVac-serien til et fuldt integreret system. Det omfatter vakuumslange, slangeskærer, opsamlingsbeholder og tilslutningskabel til pumpen. Alternativt fås systempakker med koncentrator, pumpe, kuldefælde og tilslutningssæt.
JetRotors
miVac er de eneste koncentratorer i deres klasse, der leveres med rotorer af massivt aluminium. Serien “JetRotors” giver meget høj koncentreringsydelse sammenlignet med rotorer af plast eller med åben konstruktion. Hastigheden øges med 40 % til 200 % sammenlignet med polypropylenrotorer, afhængigt af prøveformatet. Det er en væsentlig fordel ved svært fordampelige opløsningsmidler som vand. De præcisionsfremstillede rotorer af massivt aluminium leder effektivt den varmeenergi, der kræves til koncentreringen, frem til prøverne, hvorimod plasten og/eller vakuummet i kammeret reelt isolerer prøverne i åbne rotorer eller plastrotorer. Der findes rotorer til alle almindelige rør, hætteglas, centrifugerør og mikrocentrifugerør. Specialfremstillede rotorer tilbydes også, så systemet kan udnyttes bedst muligt.
Trykregulator
miVac-trykregulatoren kan føjes til ethvert modulopbygget miVac-system eller enhver systempakke og giver brugeren fuld kontrol over systemets driftstryk. En funktion til gradvis vakuumøgning muliggør en skånsom start på koncentreringen og hjælper med at forhindre stødkogning eller sprøjt ved fordampning af opløsningsmiddelblandinger. Brugere, som er usikre på, hvilket tryk de skal vælge, kan benytte automatisk drift. Korrekt trykregulering sammen med miVac SpeedTrap gør koncentreringen hurtigere og gør det muligt at opsamle flere opløsningsmidler i SpeedTrap, så udledningen af flygtige opløsningsmidler reduceres.
Dampfælder
Til arbejde med disse kemikalier fås en gasvaskeflaske med en opløsning, der neutraliserer enten syre eller ammoniak. Opløsningerne skifter farve, når de er opbrugt, og viser dermed, hvornår de skal udskiftes. Fælderne monteres efter pumpen og før dampen ledes ud i atmosfæren eller udsugningsanlægget.
Modulopbygget koncentratorsystem med koncentrator, pumpe og kuldefælde
De kan bruge svingrotorer til mikroplader og skiverotorer til rør og hætteglas. Der kan vælges pumper med mellemhøjt eller højt vakuum samt et særligt DNA-system med indbygget pumpe. De er enkle at bruge og muliggør sikker koncentrering af prøver eller fuldstændig tørring. Tid og temperatur kan overvåges på det store, tydelige display. Parametrene indstilles med dreje- og valgknappen. Særlige indbyggede programmer til vand og alkoholer optimerer koncentrationstiden og forbedrer ydelsen. miVac-systemet styrer varmen og beskytter dermed værdifulde prøver. Med det brede udvalg af rotorer er miVac-fordampere velegnede til mange opgaver, herunder tørring og koncentrering i mikrocentrifugerør, koniske centrifugerør og andre plastrør, glashætteglas samt mikroplader med lave eller dybe brønde. Det enkle, robuste design sikrer mange års pålidelig drift, selv ved intensiv brug i undervisningslaboratorier eller laboratorier med mange brugere. Den intuitive betjening gør det muligt for uerfarne brugere at få gode resultater allerede første gang med de fleste prøver, samtidig med at erfarne brugere kan anvende mere avanceret programmering. miVac-koncentratorer er meget støjsvage under drift, og typiske forsøg med vand viser, at miVac-systemer arbejder hurtigere end sammenlignelige apparater. Ydelsen kan forbedres yderligere med den kølede miVac SpeedTrap-kondensator.
miVac DNA-system
Det integrerede miVac DNA-system er en centrifugalkoncentrator, der kan fjerne vand og organiske opløsningsmidler fra mange prøveformater, og er særligt udviklet til arbejde med nukleinsyrer. Det leveres med indbygget højtydende vakuumpumpe, koncentreringskammer og fastvinklet aluminiumsrotor til 1,5 ml mikrocentrifugerør. miVac DNA egner sig til simple organiske opløsningsmidler som methanol og ethanol med kogepunkter op til 100 °C og til vand, når antallet af prøver er lavt. Der findes flere rotorer, også til mikrotiterplader. Ved et bredere udvalg af opløsningsmidler og/eller prøveformater vælges en miVac Duo- eller Quattro-koncentrator med miVac SpeedTrap og pumpe.
miVac Duo- og Quattro-koncentratorer
miVac Duo-systemet er konstrueret til en mikropladeholder med to svingpositioner eller skiverotorer til rør og hætteglas. miVac Quattro er et større system med et mere rummeligt kammer, der kan anvende en rotor med fire svingpositioner og skiverotorer med betydeligt højere kapacitet. I begge svingrotorer kan hver position til mikroplader med lave brønde rumme flere plader ved hjælp af stablere. Begge koncentratorer har en enkel brugerflade til indstilling og overvågning af tid, temperatur og metode.
Vakuumpumper til miVac Duo og Quattro
Der kan vælges mellem tre pumper til miVac-koncentratorerne afhængigt af anvendelsen. miVac Duo-pumpen er en støjsvag, kompakt membranpumpe med to hoveder, som egner sig til at fjerne de fleste opløsningsmidler med kogepunkt under 130 °C, herunder vand, methanol, ethanol og blandinger heraf. Til mere krævende opgaver med opløsningsmidler med højere kogepunkter, op til 165 °C, anbefales miVac Quattro-pumpen. Denne membranpumpe med fire hoveder kan nå tryk på <2 mbar, hvilket er nødvendigt for effektiv tørring af opløsningsmidler med middelhøje kogepunkter. Begge pumper leveres i kabinetter, der passer til de øvrige miVac-komponenter, og styres automatisk af miVac-fordampningskammeret. En scroll-vakuumpumpe fås også til opløsningsmidler med høje kogepunkter. Kontakt den lokale salgsrepræsentant for den nøjagtige pumpekonfiguration til den påtænkte anvendelse.
miVac SpeedTrap
miVac SpeedTrap er en ny, kraftig kuldefælde til kondensering af opløsningsmiddeldampe. Kuldefælder kan forbedre ydelsen af ethvert vakuumkoncentreringssystem betydeligt. Når en kuldefælde kondenserer damp til væske, reduceres volumen kraftigt, hvilket hjælper med at danne vakuum og fremskynder koncentreringen væsentligt. miVac SpeedTrap fungerer på en særlig måde: De kolde kondensatorspiraler hænger direkte i dampstrømmen, så dampene kondenserer på spiralerne og løber ned i opsamlingsbeholderen uden at fryse, selv ved brug af vand. Metoden er meget effektiv og giver mere end dobbelt så stor kondenseringskapacitet som et sammenligneligt system. Brugeren kan hurtigt se opløsningsmidlerne i fælden, og fælden tømmes nemt uden afrimning. Opsamlingsbeholderen løsnes med en kvart omdrejning, så opløsningsmidlerne kan bortskaffes sikkert.
Pakker
miVac-tilslutningssættet indeholder alt, der kræves for at samle de enkelte enheder i miVac-serien til et fuldt integreret system. Det omfatter vakuumslange, slangeskærer, opsamlingsbeholder og tilslutningskabel til pumpen. Alternativt fås systempakker med koncentrator, pumpe, kuldefælde og tilslutningssæt.
JetRotors
miVac er de eneste koncentratorer i deres klasse, der leveres med rotorer af massivt aluminium. Serien “JetRotors” giver meget høj koncentreringsydelse sammenlignet med rotorer af plast eller med åben konstruktion. Hastigheden øges med 40 % til 200 % sammenlignet med polypropylenrotorer, afhængigt af prøveformatet. Det er en væsentlig fordel ved svært fordampelige opløsningsmidler som vand. De præcisionsfremstillede rotorer af massivt aluminium leder effektivt den varmeenergi, der kræves til koncentreringen, frem til prøverne, hvorimod plasten og/eller vakuummet i kammeret reelt isolerer prøverne i åbne rotorer eller plastrotorer. Der findes rotorer til alle almindelige rør, hætteglas, centrifugerør og mikrocentrifugerør. Specialfremstillede rotorer tilbydes også, så systemet kan udnyttes bedst muligt.
Trykregulator
miVac-trykregulatoren kan føjes til ethvert modulopbygget miVac-system eller enhver systempakke og giver brugeren fuld kontrol over systemets driftstryk. En funktion til gradvis vakuumøgning muliggør en skånsom start på koncentreringen og hjælper med at forhindre stødkogning eller sprøjt ved fordampning af opløsningsmiddelblandinger. Brugere, som er usikre på, hvilket tryk de skal vælge, kan benytte automatisk drift. Korrekt trykregulering sammen med miVac SpeedTrap gør koncentreringen hurtigere og gør det muligt at opsamle flere opløsningsmidler i SpeedTrap, så udledningen af flygtige opløsningsmidler reduceres.
Dampfælder
Til arbejde med disse kemikalier fås en gasvaskeflaske med en opløsning, der neutraliserer enten syre eller ammoniak. Opløsningerne skifter farve, når de er opbrugt, og viser dermed, hvornår de skal udskiftes. Fælderne monteres efter pumpen og før dampen ledes ud i atmosfæren eller udsugningsanlægget.
Modulopbygget koncentratorsystem med koncentrator, pumpe og kuldefælde
- Valg af koncentrator efter arbejdsbelastning
- Kan håndtere mange opløsningsmidler og prøvevolumener
- Enkel brugerflade med optimerede programmer til vand, alkoholer & andre opløsningsmidler
- Præcis temperaturregulering beskytter værdifulde prøver
- Kompakt
- Kraftig kuldefælde, der når -50 °C og har en opsamlingskapacitet på 1 L
- Bredt udvalg af unikke JetRotors™ af massivt aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor DRC-MIXEP-048 |
| Volumen | 24 x 0,5 ml/1,5 til 2mL rør |
| Til brug med (udstyr) | miVac Duo- og DNA-systemer |