Få mere at vide
Genevac™ miVac™ Massivt aluminium JetRotors™
Beskrivelse
- Vælg koncentrator efter arbejdsbelastning
- Håndterer mange opløsningsmidler og prøvevolumener
- Enkel brugerflade med optimerede programmer til vand, alkoholer og andre opløsningsmidler
- Præcis temperaturstyring beskytter værdifulde prøver
- Kompakt design
- Effektiv kuldefælde ned til -50 °C med opsamlingskapacitet på 1 L
- Bredt udvalg af unikke JetRotors™ i massivt aluminium
miVac DNA-system
Det integrerede miVac DNA-system er en centrifugalkoncentrator, der fjerner vand og organiske opløsningsmidler fra mange prøveformater, og er særligt udviklet til arbejde med nukleinsyrer. Leveres med indbygget højtydende vakuumpumpe, koncentrationskammer og fastvinklet aluminiumsrotor til 1,5 ml mikrocentrifugerør. miVac DNA er velegnet til enkle organiske opløsningsmidler som methanol og ethanol med kogepunkt op til 100 °C samt vand, når antallet af prøver er lavt. Rotorudvalget omfatter også en løsning til mikrotiterplader. Ved flere opløsningsmidler og/eller prøveformater vælges en miVac Duo- eller Quattro-koncentrator med miVac SpeedTrap og pumpe.
miVac Duo- og Quattro-koncentratorer
miVac Duo er udviklet til en mikropladeholder med to svingpositioner eller skiverotorer til rør og hætteglas. miVac Quattro er større og har et mere rummeligt kammer, så den kan benytte en rotor med fire svingpositioner og skiverotorer med langt større kapacitet. I begge svingrotorer kan hver position til mikroplader med lave brønde rumme flere plader ved hjælp af stablere. Begge koncentratorer har en enkel brugerflade til indstilling og overvågning af tid, temperatur og metode.
Vakuumpumper til miVac Duo og Quattro
Der findes tre pumper til miVac-koncentratorerne, afhængigt af anvendelsen. miVac Duo-pumpen er en støjsvag, kompakt membranpumpe med to hoveder, som kan fjerne de fleste opløsningsmidler med kogepunkt under 130 °C, herunder vand, methanol, ethanol og blandinger af disse. Til mere krævende opgaver med opløsningsmidler, der koger ved op til 165 °C, anbefales miVac Quattro-pumpen. Denne membranpumpe med fire hoveder kan opnå tryk på <2 mbar, hvilket er nødvendigt for effektiv tørring af opløsningsmidler med middelhøjt kogepunkt. Begge pumper har kabinetter, der passer til de øvrige miVac-komponenter, og styres automatisk af miVac-fordampningskammeret. En scroll-vakuumpumpe fås også til opløsningsmidler med højt kogepunkt. Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få oplyst den rette pumpekonfiguration til din anvendelse.
miVac SpeedTrap
miVac SpeedTrap er en ny, effektiv kuldefælde til kondensering af opløsningsmiddeldampe. Kuldefælder kan forbedre enhver vakuumkoncentrators ydeevne væsentligt. Når damp kondenseres til væske, mindskes volumen kraftigt, så der lettere dannes vakuum, og koncentrationen går betydeligt hurtigere. miVac SpeedTrap virker på en særlig måde: De kolde kondensatorspiraler hænger direkte i dampstrømmen, så dampene kondenserer på spiralerne og løber ned i opsamlingsbeholderen uden at fryse, selv ved brug af vand. Metoden er meget effektiv og giver over dobbelt så stor kondenseringskapacitet som et sammenligneligt system. Brugeren kan hurtigt se opløsningsmidlerne i fælden, og den kan tømmes uden afrimning. Opsamlingsbeholderen frigøres med en kvart omdrejning, så opløsningsmidlerne kan bortskaffes sikkert.
Pakker
miVac-tilslutningssættet indeholder alt, hvad der kræves for at samle de enkelte miVac-enheder til ét integreret system. Det omfatter vakuumslange, slangeskærer, opsamlingsbeholder og tilslutningskabel til pumpen. Der fås også systempakker med koncentrator, pumpe, kuldefælde og tilslutningssæt.
JetRotors
miVac er de eneste koncentratorer i deres klasse, der leveres med rotorer af massivt aluminium. JetRotors™-serien giver meget høj koncentrationsydelse sammenlignet med plastrotorer eller åbne rotorer. Hastigheden øges med 40 % til 200 % i forhold til polypropylenrotorer, afhængigt af prøveformatet. Det er en stor fordel ved vanskeligt fordampelige opløsningsmidler som vand. Præcisionsrotorerne af massivt aluminium leder effektivt den varme, der kræves til koncentrationen, videre til prøverne. I åbne rotorer eller plastrotorer isoleres prøverne derimod af plasten og/eller vakuummet i kammeret. Der findes rotorer til alle almindelige rør, hætteglas, centrifugerør og mikrocentrifugerør. Der tilbydes også specialfremstillede rotorer, så systemet kan udnyttes bedst muligt.
Trykregulator
miVac-trykregulatoren kan føjes til ethvert modulopbygget miVac-system eller enhver systempakke og giver brugeren fuld kontrol over driftstrykket. Med en funktion til gradvis vakuumøgning kan koncentreringen startes skånsomt, så stødkogning og sprøjt ved fordampning af opløsningsmiddelblandinger begrænses. Brugere, der er usikre på valg af tryk, kan vælge automatisk drift. Korrekt trykstyring sammen med miVac SpeedTrap gør koncentreringen hurtigere og opfanger flere opløsningsmidler i SpeedTrap, så udledningen af flygtige opløsningsmidler reduceres.
Dampfælder
Til arbejde med disse kemikalier fås en gasvaske-flaske med neutraliserende opløsning til enten syre eller ammoniak. Opløsningerne skifter farve, når de er opbrugt, og viser dermed, hvornår de skal udskiftes. Fælderne monteres efter pumpen, inden dampen ledes ud i atmosfæren eller udsugningsanlægget. Modulopbygget koncentratorsystem med koncentrator, pumpe og kuldefælde.