Få mere at vide
Gibco™ Geneticin™ Selektivt Antibiotikum (G418 Sulfat), Pulver
Beskrivelse
Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfat) produceres af bakterien Micromonospora rhodorangea og virker ved at binde ribosomet og dermed hæmme proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler. Modstand mod Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfate) tildeles af E. coli APH(3)’ )– I og APH(3’ )– II- resistensgener.
Gibco™ Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfate) bruges som selektionsantibiotikum i koncentrationsområdet 100 200 g/ml –μfor bakterier eller 200 500 g/ml –μfor de fleste pattedyrceller. Dette produkt leveres som et pulver og bør laves til en stamopløsning på 10 50 –mg/ml i vand.
Andre valg og mere information Vi tilbyder et bredt udvalg af antibiotika
og antimykotika i både pulver- og væskeformat.
Se hele listen , eller find produkter til:
Kontamineringskontrol
Eukaryotisk og bakteriel selektion
Se anbefalinger for arbejdskoncentrationer for selektionsantibiotika .
Lær mere om brugen af antibiotika og antimykotika i cellekultur, og gennemgå retningslinjer for dekontaminering af kulturer .
Dual-Site cGMP Manufacturing and Quality Standard
Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate) er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, UK. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi pulveriseret Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate) produkter fremstillet i vores New York facilitet (kat. nr. 11811098, 11811031 og 11811023). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Gibco™ Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfate) bruges som selektionsantibiotikum i koncentrationsområdet 100 200 g/ml –μfor bakterier eller 200 500 g/ml –μfor de fleste pattedyrceller. Dette produkt leveres som et pulver og bør laves til en stamopløsning på 10 50 –mg/ml i vand.
Andre valg og mere information Vi tilbyder et bredt udvalg af antibiotika
og antimykotika i både pulver- og væskeformat.
Se hele listen , eller find produkter til:
Se anbefalinger for arbejdskoncentrationer for selektionsantibiotika .
Lær mere om brugen af antibiotika og antimykotika i cellekultur, og gennemgå retningslinjer for dekontaminering af kulturer .
Dual-Site cGMP Manufacturing and Quality Standard
Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate) er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, UK. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi pulveriseret Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate) produkter fremstillet i vores New York facilitet (kat. nr. 11811098, 11811031 og 11811023). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 13485, cGMP, FDA |
| Indhold og opbevaring | 15 til 30 °C |
| Oversigt | Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat), 10 g, 15 °til 30 C Opbevaringstemperatur, Antibiotikum (selektivt), Geneticin™ (G-418) Middel, antibiotikum (selektiv) reagenstype, 24 måneders holdbarhed, stuetemperatur/omgivelsestemperatur |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |
| Til brug med (applikation) | Insektcellekultur, pattedyrcellekultur, transfektion, transformation, eukaryotisk selektion/generering af stabil cellelinje |
| Mængde | 10 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de