Få mere at vide
Applied Biosystems™ Genetic Analyzer Sample Tubes, 0.5 mL
Artikelnummer. 15829726 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
500 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15829726 500 rør Hver
1 options
Artikelnummer. 15829726 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 401957
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
500 Tubes
These are sample tubes for use in the 48-sample tray of the 310 Genetic Analyzer.
These are sample tubes for use in the 48-sample tray of the 310 Genetic Analyzer.
Use with: 1.0 mL Glass Syringe, 310 Genetic Analyzer Capillary (47 cm, 36 cm wtr), 310 Running Buffer (10X), BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard, Hi-Di™ Formamide, MicroAmp™ Reaction Tube with Cap (0.2 ml), POP-4™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer, POP-6™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer, Septa for 0.5 ml Sample Tubes
For Research Use Only. Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Each package contains 500 tubes.
Til brug med (udstyr) 310 Genetic Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype Genetic Analyzer Sample Tube
Mængde 500 rør
Forsendelsestilstand Room Temperature
For research use only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.