Indeholder
500 Tubes
These are sample tubes for use in the 48-sample tray of the 310 Genetic Analyzer.
Use with: 1.0 mL Glass Syringe, 310 Genetic Analyzer Capillary (47 cm, 36 cm wtr), 310 Running Buffer (10X), BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard, Hi-Di™ Formamide, MicroAmp™ Reaction Tube with Cap (0.2 ml), POP-4™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer, POP-6™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer, Septa for 0.5 ml Sample Tubes
For Research Use Only. Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Each package contains 500 tubes. |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetic Analyzer |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Produkttype | Genetic Analyzer Sample Tube |
| Mængde | 500 rør |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
For research use only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.